Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloroquinoxaline 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR42187-25G
APOSOR42187-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR42187-25G
2-Chloroquinoxaline 98%
2-Chloroquinoxaline


Formule: C₈H₅ClN₂
Point d'ébullition: 100 °C/1.4mmHg
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043907
Numéro CAS: 1448-87-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité