3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4222-1G
APOSOR4222-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR4222-1G
3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BClNO₃
Point de fusion: 164…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363766
Numéro CAS: 850589-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité