Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride, (S)-(-)-O-Acetyllactoyl Chloride

OR42238-1G
APOSOR42238-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR42238-1G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride


Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/5mmHg
Densité: 1.189 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145252
Numéro CAS: 36394-75-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité