3-Amino-7-bromoquinoline dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromoquinolin-3-amine dihydrochloride
OR42245-1G
APOSOR42245-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR42245-1G
3-Amino-7-bromoquinoline dihydrochloride
3-Amino-7-bromoquinoline dihydrochloride
Formule: C₉H₇BrN₂·2ClH
MW: 295,991 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375329
Numéro CAS: 1266226-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité