8-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR42249-1G
APOSOR42249-1GEA 347 EUR InStock
APOSOR42249-1G
8-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,0641 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375331
Numéro CAS: 347146-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité