3-Amino-4-bromopyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42254-5G
APOSOR42254-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR42254-5G
3-Amino-4-bromopyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₄BrN₃
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082728
Numéro CAS: 16461-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité