Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42269-1G
APOSOR42269-1GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR42269-1G
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08446406
Numéro CAS: 925006-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité