4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Methylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
OR4241-250MG
APOSOR4241-250MGEA 52.2 EUR InStock
APOSOR4241-250MG
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formule: C₇H₁₃BO₂
MW: 139,99 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06659857
Numéro CAS: 850567-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité