3-Acétoxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Formylphenyl acetate
OR4256-1G
APOSOR4256-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4256-1G
3-Acétoxybenzaldéhyde 97%
3-Acetoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C/20mmHg
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016603
Numéro CAS: 34231-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité