4'-Bromoacétanilide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromoacetanilide, N-(4-Bromophenyl)acetamide
OR4282-100G
APOSOR4282-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR4282-100G
4'-Bromoacétanilide 99%
4'-Bromoacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Point de fusion: 165…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000092
Numéro CAS: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité