Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Bromopropiophénone 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Bromopropiophenone, 1-(3-Bromophenyl)propan-1-one

OR4291-25G
APOSOR4291-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR4291-25G
3'-Bromopropiophénone 98%
3'-Bromopropiophénone


Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C/20mmHg
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000084
Numéro CAS: 19829-31-3
EINECS: 243-353-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité