Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodo-4-nitrobenzène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR4306-10G
APOSOR4306-10GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR4306-10G
1-Iodo-4-nitrobenzène 98%
1-Iodo-4-nitrobenzène


Formule: C₆H₄INO₂
MW: 249,01 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C/772mmHg
Point de fusion: 173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007299
Numéro CAS: 636-98-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité