2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-3-bromotoluene hydrochloride
OR4327-5G
APOSOR4327-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR4327-5G
2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
Formule: C₇H₈BrN·ClH
MW: 222,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142869
Numéro CAS: 13194-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité