2-Bromobutane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4335-500G
APOSOR4335-500GEA 145 EUR InStock
APOSOR4335-500G
2-Bromobutane 98%
2-Bromobutane
Formule: H₃CBrCHCH₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 91…92 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000156
Numéro CAS: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
ONU: 2339
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité