1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4338-1G
APOSOR4338-1GEA 748 EUR InStock
APOSOR4338-1G
1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane
1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane
Formule: C₁₃H₂₁Br
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154002
Numéro CAS: 53398-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité