Benzohydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4341-500G
APOSOR4341-500GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR4341-500G
Benzohydrazide 98%
Benzohydrazide
Formule: C₇H₈N₂O
Point de fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007596
Numéro CAS: 613-94-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité