Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloroanisole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR4349-50G
APOSOR4349-50GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR4349-50G
4-Chloroanisole
4-Chloroanisole


Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 198…202 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000616
Numéro CAS: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité