6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43556-250MG
APOSOR43556-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR43556-250MG
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738283
Numéro CAS: 885271-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité