4,5-Dimethyl-2-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43630-1G
APOSOR43630-1GEA 580 EUR InStock
APOSOR43630-1G
4,5-Dimethyl-2-nitrophenol
4,5-Dimethyl-2-nitrophenol
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15527214
Numéro CAS: 18087-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité