Glycinate d'éthyle chlorhydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: H-Gly-OEt.HCl, Glycine Ethyl Ester HCl, Ethyl Glycinate Hydrochloride
OR43634-100G
APOSOR43634-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR43634-100G
Glycinate d'éthyle chlorhydrate 98%
Glycinate d'éthyle chlorhydrate
Formule: C₄H₁₀ClNO₂
MW: 139,58 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012871
Numéro CAS: 623-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité