Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-naphtol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene

OR43657-1G
APOSOR43657-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR43657-1G
1-Bromo-2-naphtol 98%
1-Bromo-2-naphtol


Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003869
Numéro CAS: 573-97-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité