(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
OR43672-1G
APOSOR43672-1GEA 462 EUR InStock
APOSOR43672-1G
(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432555
Numéro CAS: 17288-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité