2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
OR4375-250MG
APOSOR4375-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4375-250MG
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline 97%
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Point de fusion: 100.8…102.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035359
Numéro CAS: 180605-36-1
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité