m-Tolylhydrazinium chlorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4387-5G
APOSOR4387-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR4387-5G
m-Tolylhydrazinium chlorure
m-Tolylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₀N₂·HCl
Point de fusion: 184…194 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012932
Numéro CAS: 637-04-7
EINECS: 211-276-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité