Indole-4-carboxylate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4389-1G
APOSOR4389-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4389-1G
Indole-4-carboxylate de méthyle 98%
Indole-4-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191222
Numéro CAS: 39830-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité