1-Methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, Methyl 1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
OR4390-5G
APOSOR4390-5GEA 112 EUR InStock
APOSOR4390-5G
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester 97%
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C/8mmHg
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567300
Numéro CAS: 17289-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité