{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4417-1G
APOSOR4417-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR4417-1G
{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol 90+%
{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 157…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368506
Numéro CAS: 30489-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité