4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Methylsulphonyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
OR4432-1G
APOSOR4432-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4432-1G
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 98%
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O₂S
MW: 222,687 g/mol
Point de fusion: 202 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216494
Numéro CAS: 17852-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité