3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4440-5G
APOSOR4440-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR4440-5G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₉N₃
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191749
Numéro CAS: 1572-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité