Acide (2,6-diméthoxyphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4443-100G
APOSOR4443-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR4443-100G
Acide (2,6-diméthoxyphényl)métaborique
Acide (2,6-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318987
Numéro CAS: 23112-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité