Phénoxy-2 éthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4481-25G
APOSOR4481-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4481-25G
Phénoxy-2 éthanol
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 237…246 °C
Point de fusion: 41944 °C
Densité: 1.107 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité