(2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1,2-Dihydro-2-ethanoylisoquinolin-1-yl)ethanoic acid, 2-Acetyl-1-(carboxymethyl)-1,2-dihydroisoquinoline
OR4498-100MG
APOSOR4498-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4498-100MG
(2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
(2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231.247 g/mol
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00704238
Numéro CAS: 58246-00-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité