α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-nitrobenzene, (2-Bromomethyl)-4-chloro-1-nitrobenzene
OR450030-5G
APOSOR450030-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR450030-5G
α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene 98%
α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,4771 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848697
Numéro CAS: 31577-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité