Ethyl 6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450072-500MG
APOSOR450072-500MGEA 782 EUR InStock
APOSOR450072-500MG
Ethyl 6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈ClN₃O₄
MW: 269,641 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021399
Numéro CAS: 67625-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité