5-Iodothiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450111-1G
APOSOR450111-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR450111-1G
5-Iodothiazol-2-amine
5-Iodothiazol-2-amine
Formule: C₃H₃IN₂S
MW: 226,039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21728666
Numéro CAS: 41731-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité