Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-méthoxyphénol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR4506-1G
APOSOR4506-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4506-1G
4-Chloro-2-méthoxyphénol 98%
4-Chloro-2-méthoxyphénol


Formule: C₇H₇ClO₂
Point d'ébullition: 241 °C
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1.304 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070774
Numéro CAS: 16766-30-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité