3-(3,4-Dichlorophenoxy)azetidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451012-1G
APOSOR451012-1GEA 873 EUR InStock
APOSOR451012-1G
3-(3,4-Dichlorophenoxy)azetidine hydrochloride
3-(3,4-Dichlorophenoxy)azetidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀Cl₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264481
Numéro CAS: 606129-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité