4-(Azetidin-1-yl)piperidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451013-1G
APOSOR451013-1GEA 1160 EUR InStock
APOSOR451013-1G
4-(Azetidin-1-yl)piperidine dihydrochloride
4-(Azetidin-1-yl)piperidine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂·2ClH
MW: 213,148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565804
Numéro CAS: 864246-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité