1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451014-1G
APOSOR451014-1GEA 1160 EUR InStock
APOSOR451014-1G
1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
Formule: C₁₇H₁₉NO
MW: 253,339 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07786954
Numéro CAS: 72351-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité