3-(Phenylmethoxy)-azetidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzyloxy)azetidine hydrochloride
OR451018-5G
APOSOR451018-5GEA 478 EUR InStock
APOSOR451018-5G
3-(Phenylmethoxy)-azetidine hydrochloride
3-(Phenylmethoxy)-azetidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO
MW: 199,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907646
Numéro CAS: 897019-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité