3-Ethoxyazetidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451019-1G
APOSOR451019-1GEA 582 EUR InStock
APOSOR451019-1G
3-Ethoxyazetidine hydrochloride
3-Ethoxyazetidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO·ClH
MW: 137,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804556
Numéro CAS: 535924-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité