1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451020-1G
APOSOR451020-1GEA 1160 EUR InStock
APOSOR451020-1G
1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid
1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849023
Numéro CAS: 474013-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité