1-Fmoc-3-azetidine acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451021-1G
APOSOR451021-1GEA 1160 EUR InStock
APOSOR451021-1G
1-Fmoc-3-azetidine acetic acid
1-Fmoc-3-azetidine acetic acid
Formule: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337,369 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179124
Numéro CAS: 959236-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité