3-Cyano-3-methylazetidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451025-1G
APOSOR451025-1GEA 1080 EUR InStock
APOSOR451025-1G
3-Cyano-3-methylazetidine hydrochloride
3-Cyano-3-methylazetidine hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₂
MW: 132,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849039
Numéro CAS: 936850-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité