N-Cyclopentyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451046-1G
APOSOR451046-1GEA 960 EUR InStock
APOSOR451046-1G
N-Cyclopentyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
N-Cyclopentyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035935
Numéro CAS: 859521-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité