4-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Pyrrolidinylmethyl)-morpholine dihydrochloride
OR451052-5G
APOSOR451052-5GEA 412 EUR InStock
APOSOR451052-5G
4-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)morpholine
4-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)morpholine
Formule: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06653314
Numéro CAS: 215503-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité