(R)-2-(Boc-aminomethyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl N-[(2R)-morpholin-2-ylmethyl]carbamate
OR451057-500MG
APOSOR451057-500MGEA 960 EUR InStock
APOSOR451057-500MG
(R)-2-(Boc-aminomethyl)morpholine
(R)-2-(Boc-aminomethyl)morpholine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545850
Numéro CAS: 186202-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité