Ethyl 3-cyclobutyl-3-oxopropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451071-25G
APOSOR451071-25GEA 2700 EUR InStock
APOSOR451071-25G
Ethyl 3-cyclobutyl-3-oxopropanoate
Ethyl 3-cyclobutyl-3-oxopropanoate
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410651
Numéro CAS: 24922-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité