1-(4-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1-(4-Bromophenyl)cyclobutyl)methanamine
OR451072-1G
APOSOR451072-1GEA 873 EUR InStock
APOSOR451072-1G
1-(4-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
1-(4-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11188929
Numéro CAS: 1039932-36-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité