Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45108-1G
APOSOR45108-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR45108-1G
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₈O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021518
Numéro CAS: 6099-57-6
EINECS: 228-050-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité